Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkel QuickLock™ Rotor med aerosoltätt lock
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
24 Spin-kolumner
30 x 1,5/2 ml
48 x 1,5 ml
6 x 15/50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Aerosoltät Eppendorf QuickLock rotorerna stängs med endast 1/4 varv
- Sparar tid under daglig användning
- Tar bort upprepad stress från handleden
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Modell F-45-48-11 |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 30 x 1,5/2 ml |
| Max. RCF | 20,800 x g |
| Max. Hastighet | 14,000 rpm |
| För användning med (utrustning) | 5430/5430R Centrifuger |
| Vinkel | Fast |
| Inkluderar | Aerosolrotorlock |
| Antal platser | 30 |