Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkelrotor med lock för bänkcentrifug
Handla allt Eppendorf Produkter
Typ:
Fast vinkelrotor med aerosoltätt lock
Fast vinkelrotor med lock
Vinkel:
34°
45°
Inkluderar:
30 x 1,5 ml hinkar
6 x 85 ml hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För 6x 85 ml rör
- Inkluderar rotorlock
- Max. hastighet: 18 500x g (12 000 rpm) i Centrifuge 5810 R eller 15 500x g (11 000 rpm) i 5804/5804 R/5810
- Låg rotorvikt (3,2 kg) för enkel hantering
- 34° borrhålsvinkeln minskar utstrykningar av pellets längs rörväggen
- Anodiserad aluminium för hög kemikaliebeständighet
- Rotor, lock och adaptrar är autoklaverbara
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Typ | Fast vinkelrotor med lock |
| Max. RCF | 15,560 x g |
| Max. Hastighet | 11,000 rpm |
| För användning med (utrustning) | F –34-6-38 |
| Vinkel | 34° |
| Inkluderar | 6 x 85 ml hinkar |
| Antal platser | 6 |