Läs mer
Eppendorf™ Fast vinkelrotor utan lock för bänkcentrifug
Handla allt Eppendorf Produkter
Max. RCF:
1,770 x g
1,840 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rotor F-45-18-17-Cryo
- Maxhastighet: 1 840 x g (4 400 rpm)
- Tyst centrifugering även utan rotorlock
- Centrifugering av 1 till 2 ml Cryo-rör° (max. 13mm dia., använd med adapter) och rör
- med skruvlock (max. 17 mm diameter, ingen adapter krävs)
- Rotor och adaptrar är autoklaverbara (121 °C, 20 min.)
Rotor F-45-24-11
- Maxhastighet: 1 770 x g (4 400 rpm)
- Rotor med fast vinkel för 24 x 1,5/2,0 mL rör
- Tyst centrifugering även utan rotorlock
- Adaptrar finns som tillval för: 0,2 ml PCR-rör (5425 715.005); 0,4 ml centrifugrör (5425 717,008); 0,5mL mikroprovrör och Microtainer™ rör (5425 716.001)
- Rotor och adaptrar är autoklaverbara (121 °C, 20 min.)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Max. RCF | 1,840 x g |
| Max. Hastighet | 4,400 rpm |
| För användning med (utrustning) | F-45-18-17 |