Läs mer
Thermo Scientific™ Autosampler-sprutor med löstagbar nål för GC-instrument
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ Autosamplersprutor med löstagbar nål för GC-instrument är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
- Manuella sprutor i industristandardstorlek
- Baksida i vit skala för enkel läsning
- Lösningsmedelsbeständiga markeringar
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 36520050 |
| Nålmätare | 23 G |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | Gatät GC Autosampler-spruta, avtagbar nål |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålpunktstil | Sidohål |
| För användning med (utrustning) | TriPlus, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.