Läs mer
Thermo Scientific™ Autosampler-sprutor med löstagbar nål för GC-instrument
Produktkod. 10641406 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
50 μl
100 μl
250 μL
250μ L
Nålmätare:
23 G
23 till 26s G
26 G
31 G
Kvantitet:
6 Pk.
Ea.
Nålpunktstil:
Cone
Kon
Sidohål
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10641406
Brand: Thermo Scientific™ 36500490
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ Autosamplersprutor med löstagbar nål för GC-instrument är exakta och reproducerbara över en mängd volymer.
  • Manual syringes in industry-standard size
  • White scale backing for easy reading
  • Solvent-resistant markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 36500490
Nålmätare 26 G
Produkttyp Gas Tight GC Autosampler Syringe, Removable Needle
Disponibel Reusable
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 250 μL
Längd (metrisk) nål 80 mm
Nålpunktstil Cone
För användning med (utrustning) TriPlus, AS2000 Autosampler
Anslutningstyp Removable
Ersättningsnål 36566480
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.