Läs mer
Thermo Scientific™ Sprutan med fasta nålar för GC-instrument
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Få exakta, reproducerbara resultat från dessa sprutor med fast nål för Thermo Scientific™ och Agilent GC autosamplare.
Få exakta, reproducerbara sprutor med fast nål för Thermo Scientific™ och Agilent GC autosamplare. Välj från en mängd olika storlekar, typer och kompatibilitet med autosampler. De finns i standard industristorlek med vit skalbaksida för enkel avläsning och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
- Borosilikatglas med metallflänsar
- Nålar och kolvar är av rostfritt stål
- Fältbeprövad sprutdesign
- Konspets
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 10 uL; 25 gauge; 50 mm L |
| Nålmätare | 25 g |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | GC Autosampler spruta, fast nål |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kvantitet | Varje |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.