Läs mer
Thermo Scientific™ Sprutan med fasta nålar för GC-instrument
Produktkod. 10527694 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,5μ L
5μ L
10 μl
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
25 g
26 G
26s G
För användning med (utrustning):
AI/AS1310, TriPlus , AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
AI/AS1310, TriPlus , AS3000, AI/AS 1610 Autosamplers
AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 autosamplare
CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
TriPlus Autosampler
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus, AS2000 Autosampler
TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 autosamplare
TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10527694
Brand: Thermo Scientific™ 36504047
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få exakta, reproducerbara resultat från dessa sprutor med fast nål för Thermo Scientific™ och Agilent GC autosamplare.
Få exakta, reproducerbara sprutor med fast nål för Thermo Scientific™ och Agilent GC autosamplare. Välj från en mängd olika storlekar, typer och kompatibilitet med autosampler. De finns i standard industristorlek med vit skalbaksida för enkel avläsning och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
  • Borosilikatglas med metallflänsar
  • Nålar och kolvar är av rostfritt stål
  • Fältbeprövad sprutdesign
  • Konspets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 5 uL; 26 gauge; 50 mm L; För TriPlus
Nålmätare 26 G
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta, fast nål
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus Autosampler
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.