Läs mer
Thermo Scientific™ Sprutan med fasta nålar för GC-instrument
Produktkod. 13456806 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,5μ L
5μ L
10 μl
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
25 g
26 G
26s G
För användning med (utrustning):
AI/AS1310, TriPlus , AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610 Autosampler
AI/AS1310, TriPlus , AS3000, AI/AS 1610 Autosamplers
AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 autosamplare
CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
TriPlus Autosampler
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus, AS2000 Autosampler
TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 autosamplare
TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610 Autosampler
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 13456806
Brand: Thermo Scientific™ 365C0241
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få exakta, reproducerbara resultat från dessa sprutor med fast nål för Thermo Scientific™ och Agilent GC autosamplare.
Få exakta, reproducerbara sprutor med fast nål för Thermo Scientific™ och Agilent GC autosamplare. Välj från en mängd olika storlekar, typer och kompatibilitet med autosampler. De finns i standard industristorlek med vit skalbaksida för enkel avläsning och lösningsmedelsbeständiga markeringar.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 5μ L FN, 26s G, 85 mm
Nålmätare 26s G
Längd (metrisk) 85 mm
Produkttyp GC Autosampler spruta
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 85 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus RSH Autosampler
PTFE tippad kolv Nej
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.