Läs mer
MP Biomedicals™ Fixogum gummicement
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Beskrivning
Applikationer: Fixogum Rubber Cement är gjord för användning i bildandet av en lufttät tätning runt omkretsen av glastäckglaset under sondhybridisering för FISH.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Formatera | Provrör |
| Produkttyp | Biokemikalier |
| Kvantitet | 125 ml |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Fixogum Rubber Cement
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Naphtha (petroleum),hydrotreated light
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.