Läs mer
Julabo™ FL Series recirkulerande kylbad med luftkompressor
Flödeshastighet:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
15 till 37 L
17 l
24 till 30 L
3 till 4,5 L
30 l
39 till 47 L
8 l
8 till 11 L
Elektriska krav:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz, 8 A
230/400 V 50/60 Hz 3-fas
400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ergonomisk design och enkel manövrering
- Stänksäker knappsats med integrerad strömbrytare
- Stor, ljusstark LED-display
- Pålitlig mikroprocessor PID temperaturkontroll
- Påfyllningsnivåindikator
- Kraftfulla dopppumpar, lämpliga för kontinuerlig drift
- Tillåten temperatur i returledningen +80 °C
- Lätt att fylla från toppen med gångjärnsförsett skyddslock
- Låg vätskenivåskydd med optisk och hörbar larmsignal
- Integrerade badtankar i rostfritt stål
- Avtagbart ventilationsgaller för rengöring av kondensorn
- Främre avlopp
- Inga sidoventiler
- RS232-gränssnitt för PC-anslutning
- IP-klass enligt IEC 60529: 21
- Larmutgång, potentialfri växlingskontakt (max. 30 VA)
- Tryckindikator
- By-pass ventil för att justera pumptrycket
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 11 l |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kylkapacitet | 0,47 kW vid -°10 C, 1 kW vid °5 C, 1,25 kW vid °10 C, 1,65 kW vid 20 °C (mediumetanol) |
| Flödeshastighet | 20 l/min. |
| För användning med (utrustning) | För värme- och kylapplikationer |
| Temperaturområde | 5 ° C till 40 ° C |
| Värmekapacitet | 1.2 kW |
| Max. Tryck | 7,25 psi |
| Modell | FC1600 |
| Kylmedel | R134A |
| Visa mer |