Läs mer
Julabo™ FL Series recirkulerande kylbad med luftkompressor
Produktkod. 10562144
Flödeshastighet:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
15 till 37 L
17 l
24 till 30 L
3 till 4,5 L
30 l
39 till 47 L
8 l
8 till 11 L
Elektriska krav:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz, 8 A
230/400 V 50/60 Hz 3-fas
400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
missing translation for 'unitSize'
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10562144
missing translation for 'mfr': Julabo™ 9660003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Inkluderar stänksäker knappsats och LED-temperaturindikering. Julabo™ AWC100 Compact recirkulerande kylbad med luftkompressor har ett kompakt fotavtryck och är designat specifikt för applikationer där kylvattnet kan vara över omgivningstemperaturen och där temperaturkontroll är sekundär.
  • Ergonomisk design och enkel manövrering
  • Stänksäker knappsats med integrerad strömbrytare
  • Stor, ljusstark LED-display
  • Pålitlig mikroprocessor PID temperaturkontroll
  • Påfyllningsnivåindikator
  • Kraftfulla dopppumpar, lämpliga för kontinuerlig drift
  • Tillåten temperatur i returledningen +80 °C
  • Lätt att fylla från toppen med gångjärnsförsett skyddslock
  • Låg vätskenivåskydd med optisk och hörbar larmsignal
  • Integrerade badtankar i rostfritt stål
  • Avtagbart ventilationsgaller för rengöring av kondensorn
  • Främre avlopp
  • Inga sidoventiler
  • RS232-gränssnitt för PC-anslutning
  • IP-klass enligt IEC 60529: 21
  • Larmutgång, potentialfri växlingskontakt (max. 30 VA)
  • Tryckindikator
  • By-pass ventil för att justera pumptrycket
Spezifikation
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Kapacitet (metrisk) 3 till 4,5 L
Certifikat och efterlevnad Klassificering I (NFL ) enligt DIN 12876-1, CE
Kylkapacitet 0,3 kW vid °20 C, 0,2 kW vid °0 C, 0,15 W vid -°10 C, 0,1 W vid -20 °C (mediumetanol)
Flödeshastighet 15 l/min.
Temperaturområde 5 ° C till 40 ° C
Max. Tryck 0,35 bar
Modell FL300
Kylmedel R134A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Längd (metrisk) 50 cm
Bredd (metrisk) 25 cm
Höjd (metrisk) 60 cm
Vikt (metrisk) 39 kg
Elektriska krav 100/230 V 50/60 Hz
Spänning 100/230 V
Frekvens 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt