Läs mer
Julabo™ FL Series recirkulerande kylbad med luftkompressor
Produktkod. 11920278
Flödeshastighet:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
15 till 37 L
17 l
24 till 30 L
3 till 4,5 L
30 l
39 till 47 L
8 l
8 till 11 L
Elektriska krav:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz, 8 A
230/400 V 50/60 Hz 3-fas
400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11920278
Brand: Julabo™ 9666200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inkluderar stänksäker knappsats och LED-temperaturindikering. Julabo™ AWC100 Compact recirkulerande kylbad med luftkompressor har ett kompakt fotavtryck och är designat specifikt för applikationer där kylvattnet kan vara över omgivningstemperaturen och där temperaturkontroll är sekundär.
  • Ergonomisk design och enkel manövrering
  • Stänksäker knappsats med integrerad strömbrytare
  • Stor, ljusstark LED-display
  • Pålitlig mikroprocessor PID temperaturkontroll
  • Påfyllningsnivåindikator
  • Kraftfulla dopppumpar, lämpliga för kontinuerlig drift
  • Tillåten temperatur i returledningen +80 °C
  • Lätt att fylla från toppen med gångjärnsförsett skyddslock
  • Låg vätskenivåskydd med optisk och hörbar larmsignal
  • Integrerade badtankar i rostfritt stål
  • Avtagbart ventilationsgaller för rengöring av kondensorn
  • Främre avlopp
  • Inga sidoventiler
  • RS232-gränssnitt för PC-anslutning
  • IP-klass enligt IEC 60529: 21
  • Larmutgång, potentialfri växlingskontakt (max. 30 VA)
  • Tryckindikator
  • By-pass ventil för att justera pumptrycket
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 till 37 L
Certifikat och efterlevnad CE, IEC 60529: 21
Kylkapacitet 2,5kW vid -20 °C, 6kW vid -10 °C, 10kW vid 0 °C, 15kW vid 10 °C, 20kW vid 20 °C (Medium Et
Flödeshastighet 80 l/min.
För användning med (utrustning) För miljövänlig kylning
Temperaturområde 5 ° C till 40 ° C
Max. Tryck 11,6 till 87 psi
Modell FL20006
Kylmedel R404A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Längd (metrisk) 115 cm
Bredd (metrisk) 95 cm
Höjd (metrisk) 161 cm
Vikt (metrisk) 360 kg
Elektriska krav 400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
Spänning 230/400 V
Frekvens 50/60 Hz