Läs mer
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup, ASTM D 92 (nominellt värde: 85° C), Paragon Scientific™
Kvantitet:
3 x 80 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
- Förpackad i 3 x 80 ml flaskor
- En flaska per test säkerställer noll kontaminering/avancerad förlust av flyktiga ämnen
- Fullt spårbart till internationella standarder
- Levereras med MSDS
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad
- 12 månaders hållbarhet
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 x 80 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- FP-COC-1
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ODOURLESS KEROSENE
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.