missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flash Point Standard, COC ASTM D92 (Nominal Value: 85.0 °C), Paragon Scientific™

Produktkod. 16040182
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
3 x 80 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16040182

Brand: Paragon Scientific CRMCOCLOW

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

These are certified reference materials characterized by a method specific multi-laboratory study in accordance with ASTM D92. These materials are suitable for verifying the performance of an instrument and/or procedure as specified in this standard.

  • Certified Reference Material for annual verification checks in accordance with ASTM D92.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation by means of a method specific inter-laboratory study.
  • Packaged in 3 x 80 mL bottles – ‘One shot’, one bottle per test ensures zero contamination/ high-end volatile loss.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • 12 month shelf life.
  • Manufactured in the United Kingdom

Specifikationer

Kvantitet 3 x 80 ml

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.