Läs mer
Flampunktsstandard, PMCC ASTM D 93 Proc A (nominellt värde 77,5° C), Paragon Scientific™
Kvantitet:
3 x 80 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Certifierat referensmaterial för årliga verifieringskontroller enl ASTM D93, procedur A.
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering med hjälp av en metodspecifik interlaboratoriestudie.
- Förpackad i 3 x 80 ml flaskor – ''One shot'', en flaska per test säkerställer noll kontaminering/avancerat flyktigt material.
- Fullt spårbart till internationella standarder.
- Levereras med MSDS.
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
- 12 månaders hållbarhet.
- Tillverkad i Storbritannien.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 x 80 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X3 80ML CRM-PMCC-Low Flash Point Standard
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.