Läs mer
Thermo Scientific™ Klämmor och fästelement för Precision™ Vattenbad
Produktkod. p-4527385 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
13 mm till 25 mm
13 till 25 mm
15 x 50 ml (modell 25), 36 x 50 ml (modell 50) kolvar
2 x 1000 ml (modell 25), 5 x 1000 ml (modell 50) kolvar
20 x 25 ml (modell 25), 48 x 25 ml (modell 50) kolvar
6 x 250 ml (modell 25), 14 x 250 ml (modell 50) kolvar
9 x 125 ml (modell 25), 24 x 125 ml (modell 50) kolvar
Typ:
Klämfäste
Kolvklämma
Provrörsklämma
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Produktkod. 15355917
Brand: Thermo Scientific™ 3166216
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kolvklämmor i vattenbad.
Klämmor och fästen för användning med Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Funktioner
Kolvklämmor
  • Fäst flaskor i olika storlekar på badplattformen
  • Stål, rostfritt
  • Varje kräver ett fäste (kat. nr. 3166189 - beställ separat)
Provrörsklämma
  • Stål, rostfritt
  • Håll 13 mm till 25 mm rör
  • Varje kräver ett fäste (kat. nr. 3166189 - beställ separat)
Garanti: varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 13 till 25 mm
För användning med (utrustning) För användning i Precision Reciprocal, Dubnoff , och Skakvattenbad i grunt form.
Skakande rörelse Fram- och tillbakagående
Typ Provrörsklämma
Håller 13 till 25 mm rör