Läs mer
BTX™ Flatpack Elektroporationskammaren
Pulsform:
Fyrkantsvåg
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- 4 mm mellanrum
- Idealisk för transfektioner med stora volymer
- Rekommenderas för oss i kombination med antingen Cytoporation Medium T (47-0002) eller Cytoporation Medium T4 (47-0003)
- Kan användas i säkerhetsställ för Flatpack Chambers (47-0208 och 47-0209)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Bakterietransformation, jästtransformation, stamcellstransfektion, storvolymtransfektion |
| För användning med (utrustning) | ECM 630, ECM 830, ECM 2001, Gemini X2, och AgilePulse MAX |
| Produkttyp | Flatpack Elektroporationskammaren |
| Beskrivning | 10 ml Flatpack Elektroporationskammare, 4 mm Gap, 10 Pk. |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Storlek (engelska) Gap | 0,16 tum. |
| Storlek (metrisk) Gap | 4 mm |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Pulsform | Fyrkantsvåg |