Läs mer
Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blue
Naturlig
Purple
Red
Håller:
144 (0,2 ml rör)
144 (0.2 mL Tubes)
16 (50 mL Tubes)
16 (50 ml rör)
25 (5 mL Tubes)
25 (5 ml rör)
36 (15 mL Tubes)
36 (15 ml rör)
81 (0,5 ml rör)
81 (0.5 mL Tubes)
81 (1,5 till 2 ml rör)
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
Tube Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Mått (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Cryoboxes are supplied flat-pack eliminating the hassle of stacking and reduces the amount of space needed for storage
- Boxes fit in standard freezer racks
- Easy to assemble
- Constructed from corrugated polypropylene
- More durable than cardboard boxes
- Not susceptible to moisture
- Significantly reduces the chance of mould
- Dividers included with the boxes
- Store down to temperatures of -80°C
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Lid |
| Färg | Red |
| Material | Polypropylene |
| Form | Square |
| Typ | Freezer Box |
| Håller | 81 (1.5 to 2 mL Tubes) |
| Inkluderar | Lid and Dividers |
| Kvantitet | 10 Pack |
| Tube Array | 9 x 9 |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 51 mm |
| Visa mer |