Läs mer
Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar
Produktkod. 15326528 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blått
Lila
Naturlig
Rött
Håller:
144 (0,2 ml rör)
144 (0,2 ml-rör)
16 (50 ml rör)
16 (50 ml-rör)
25 (5 ml rör)
25 (5 ml-rör)
36 (15 ml rör)
36 (15 ml-rör)
81 (0,5 ml rör)
81 (0,5 ml-rör)
81 (1,5 till 2 ml rör)
Tube Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Mått (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15326528
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Håller längre än kartongalternativ och minskar risken för mögeltillväxt. Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar kan frysa och tina flera gånger utan problem.
  • Cryoboxes are supplied flat-pack eliminating the hassle of stacking and reduces the amount of space needed for storage
  • Boxes fit in standard freezer racks
  • Easy to assemble
  • Constructed from corrugated polypropylene
  • More durable than cardboard boxes
  • Not susceptible to moisture
  • Significantly reduces the chance of mould
  • Dividers included with the boxes
  • Store down to temperatures of -80°C
Specifikationer
Förslutningstyp Lid
Färg Blått
Material Polypropylene
Form Rectangular
Typ Freezer Box
Håller 144 (0,2 ml-rör)
Inkluderar Lid and Dividers
Kvantitet 10 Pack
Tube Array 12 x 12
Mått (L x B x H) 133 x 130 x 30 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 130 mm
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Well 7.9 mm
Vikt (metrisk) 0.47 kg