Läs mer
Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar
Produktkod. 15326548 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blue
Naturlig
Purple
Red
Håller:
144 (0,2 ml rör)
144 (0.2 mL Tubes)
16 (50 mL Tubes)
16 (50 ml rör)
25 (5 mL Tubes)
25 (5 ml rör)
36 (15 mL Tubes)
36 (15 ml rör)
81 (0,5 ml rör)
81 (0.5 mL Tubes)
81 (1,5 till 2 ml rör)
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
Tube Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Mått (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15326548
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Håller längre än kartongalternativ och minskar risken för mögeltillväxt. Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar kan frysa och tina flera gånger utan problem.
  • Cryoboxes are supplied flat-pack eliminating the hassle of stacking and reduces the amount of space needed for storage
  • Boxes fit in standard freezer racks
  • Easy to assemble
  • Constructed from corrugated polypropylene
  • More durable than cardboard boxes
  • Not susceptible to moisture
  • Significantly reduces the chance of mould
  • Dividers included with the boxes
  • Store down to temperatures of -80°C
Specifikationer
Förslutningstyp Lid
Färg Red
Material Polypropylene
Form Rectangular
Typ Freezer Box
Håller 16 (50 mL Tubes)
Inkluderar Lid and Dividers
Kvantitet 10 Pack
Tube Array 4 x 4
Mått (L x B x H) 145 x 147 x 120 mm
Längd (metrisk) 145 mm
Bredd (metrisk) 147 mm
Höjd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) Well 31.6 mm
Vikt (metrisk) 1.316 kg