Läs mer
Fisherbrand™ Flatpack Frysboxar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blått
Lila
Naturlig
Rött
Håller:
144 (0,2 ml rör)
144 (0,2 ml-rör)
16 (50 ml rör)
16 (50 ml-rör)
25 (5 ml rör)
25 (5 ml-rör)
36 (15 ml rör)
36 (15 ml-rör)
81 (0,5 ml rör)
81 (0,5 ml-rör)
81 (1,5 till 2 ml rör)
Tube Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Mått (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Cryoboxes are supplied flat-pack eliminating the hassle of stacking and reduces the amount of space needed for storage
- Boxes fit in standard freezer racks
- Easy to assemble
- Constructed from corrugated polypropylene
- More durable than cardboard boxes
- Not susceptible to moisture
- Significantly reduces the chance of mould
- Dividers included with the boxes
- Store down to temperatures of -80°C
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Lid |
| Färg | Lila |
| Material | Polypropylene |
| Form | Square |
| Typ | Freezer Box |
| Håller | 25 (5 ml-rör) |
| Inkluderar | Lid and Dividers |
| Kvantitet | 10 Pack |
| Tube Array | 5 x 5 |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 75 mm |
| Visa mer |