Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ Ekonomikromatografikolumner
Kolumnkapacitet:
12 mL
25 mL
74 mL
147 mL
Kvantitet:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Konstruerad av genomskinliga polypropenreservoarer och kolonnutlopp permanent anslutna till en borosilikatglascylinder, med avtagbara polypropenlock
- 20μ m porositet High Density Polyethylene (HDPE) bäddstöd är fixerade i kolonnens utlopp
- Slanganslutningar på pelarna är Luer-hanlås
- Ett brett utbud av adaptrar, ventiler och kopplingar finns tillgängliga som tillbehör för användning som enkla och mångsidiga slanganslutningar
- Finns i 30 olika storlekar med standard innerdiametrar på 0,7, 1,0, 1,5 och 2,5 cm och längder från 4 till 170 cm
- Maximalt tryck är 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 atm, 0,1 MPa)
- Temperaturintervallet är 0 till 50° C
- Sterilisera med 2N NaOH eller 100 % etanol
- autoklavering rekommenderas inte
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
- Obs: Ändbeslag och sängstöd är INTE utbytbara på FLEX-KOLUMNER
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 |
| Typ | Kromatografikolumn |
| Kolumnkapacitet | 147 mL |