Läs mer
OHAUS™ Flex System Clamp
Produktkod. p-7158959 Handla allt Ohaus Produkter
Längd (metrisk) arm:
305 mm
457 mm
Inkluderar:
Base Plate
Lab Frame Clamp
Shelf Clamp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15732429
Brand: OHAUS™ 30400011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Flex System Clamp är utformad för att säkert greppa och placera en mängd olika laboratorieglas.
  • Korrosionsbeständiga klämmor i rostfritt stål ger utmärkt kemisk beständighet, hållbarhet och kan autoklaveras. Nickelpläterade zinkklämmor erbjuder hög draghållfasthet till ett ekonomiskt pris.
  • Förhindra olyckor i labbet! Mångsidiga LabJaws-klämmor för flera ändamål håller säkert glasvaror och oregelbundet formade föremål. Välj från en mängd olika greppstorlekar, stiftstilar och justeringstyper.
  • Välj bland en mängd specialiserade LabJaws-klämmor med justerbara funktioner för att ge en exakt passform för laboratorieartiklar som termometrar, termoelement, kolonner, trattar och rundbottnade kolvar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Flex System Clamp
Material Nickelpläterad
Inkluderar Base Plate
Beskrivning Clamp, Specialty, Flex, CLS-FLEXSM
Diameter (metrisk) 13 mm
Höjd (metrisk) 13 mm
Höjd (engelska) 0,50 tum.
Längd (engelska) 5,00 tum
Längd (engelska) Arm 12 000 in.
Längd (metrisk) 127 mm
Längd (metrisk) arm 305 mm
Bredd (engelska) 5,00 tum
Bredd (metrisk) 127 mm
Typ av käke 3-Prong Dual Adjust