Läs mer
De Buyer™ Flexibel spatel
Produktkod. p-8000602
Längd (metrisk):
240 mm
340 mm
420 mm
Produktkod. 11932625
Brand: De Buyer™ 4891.24N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öpa, sprid och skrapa ingredienserna med hjälp av De Buyer™ Flexibel spatel. Spateln tål temperaturer upp till 100 °C.
  • Termoplastiserad
  • Upp till 100 grader max
  • Plasthandtag
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Produkttyp Flexibel spatel
Temperatur (metrisk) Max 100 °C
Material Gummi
Längd (metrisk) 240 mm