Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Flödescytometrifärgningsbuffert
Produktkod. p-7092204
Kvantitet:
200 ml
600 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
600ml
Innehåller natriumazid
Produktkod. 15346785
Brand: Invitrogen™ 00422226
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller natriumazid
En buffrad koksaltlösning som innehåller fetalt bovint serum och natriumazid (0,09 %) som konserveringsmedel. Designad för användning i immunfluorescerande färgningsprotokoll för celler i suspension.
  • Designad för användning i immunfluorescerande färgningsprotokoll för celler i suspension
  • En buffrad koksaltlösning som innehåller fetalt bovint serum och natriumazid (0,09 %) som konserveringsmedel
  • Denna buffert kan användas för antikropps- och cellutspädningssteg, såväl som alla tvättsteg som krävs för ytfärgning och flödescytometrisk analys
  • Innehåller animaliska serumproteiner för att hjälpa till att minimera ospecifik bindning av antikroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 600 ml
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Färgningsbuffert