Läs mer
Sampling Systems™ Vätskepunktsprovtagare
Produktkod. 15819371 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
160 mL
300 mL
450 mL
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15819371
Brand: Sampling Systems™ 5551S1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att möjliggöra snabb punktprovtagning från fat, fat och de flesta behållare. Sampling Systems™ Fluid Point Sampler är idealisk för provtagning av läkemedel, kosmetika och livsmedel.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål med silikontätning (FDA-kvalitet)
  • Finns i en mängd olika längder
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar Silikon tätning
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Längd (metrisk) 1000 mm