Läs mer
Molecular Probes™ Fluo-4 Direct™ Kalciumanalyssats
Kvantitet:
10 x 10 ml
1 x 100 ml
1 x 1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit formulerades för att tillhandahålla en homogen fluorescerande kalciumanalys som:
1. Laddas enkelt in i celler
2. Uppnår ett stort analysfönster och
3. Dämpar bakgrundsfluorescens som genereras från kalciumindikatorn i kompletta medier med liten eller ingen inverkan på den specifika cellulära fluorescensen.
Denna
avancerade formulering gör det möjligt att köra analysen i ett format med enbart addition i närvaro av seruminnehållande media. Fluo-4 Direct™ är det tredje tillägget till Fluo-4-familjen av kalciumdetektionsreagenser. Fluo-4 AM och Fluo-4 NW kräver båda borttagning av media innan analysdetektering, men Fluo-4 NW ökar bekvämligheten genom att inkludera PowerLoad™ reagens för att underlätta cellladdning. De Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit liknar Fluo-4 NW genom att det är formulerat med PowerLoad™ för enkel cellladdning, men unik genom att den kan användas i närvaro av kompletta odlingsmedier och kommer effektivt att undertrycka bakgrundsfluorescens utan att offra den specifika cellulära fluorescens som genereras i analysen.
1. Laddas enkelt in i celler
2. Uppnår ett stort analysfönster och
3. Dämpar bakgrundsfluorescens som genereras från kalciumindikatorn i kompletta medier med liten eller ingen inverkan på den specifika cellulära fluorescensen.
Denna
avancerade formulering gör det möjligt att köra analysen i ett format med enbart addition i närvaro av seruminnehållande media. Fluo-4 Direct™ är det tredje tillägget till Fluo-4-familjen av kalciumdetektionsreagenser. Fluo-4 AM och Fluo-4 NW kräver båda borttagning av media innan analysdetektering, men Fluo-4 NW ökar bekvämligheten genom att inkludera PowerLoad™ reagens för att underlätta cellladdning. De Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit liknar Fluo-4 NW genom att det är formulerat med PowerLoad™ för enkel cellladdning, men unik genom att den kan användas i närvaro av kompletta odlingsmedier och kommer effektivt att undertrycka bakgrundsfluorescens utan att offra den specifika cellulära fluorescens som genereras i analysen.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring |
|
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet och proliferation |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys, HTS-läsare, Mikroplattläsare, Fluorescerande Imager |
| Produkttyp | Kalciumanalyssats |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Emission | Synlig |
| Form | Pulver |
| Modifiering | Kemikalie |
| Visa mer |