Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Dyed Blue Aqueous Fluorescent Particles
Produktkod. 11818263 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,05μ m
0,10 μm
0,15μ m
0,20 μm
0,30μ m
0,50μ m
0,52 μm
0,60μ m
0,70μ m
0,80μ m
0,90μ m
1μ m
2μ m
Kvantitet:
1 vardera
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
15ml
60ml
90ml
Produktkod. 11818263
Brand: Thermo Scientific™ B800B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Achieve improved sensitivity and detectability in analytical methods with internally dyed microspheres that feature bright, high-contrast colors.
Achieve improved sensitivity and detectability in analytical methods with Thermo Scientific™ Fluoro-Max Blue Aqueous Fluorescent Particles, internally dyed microsphere suspensions that feature bright, high-contrast colors.
Fluoro-max fluorescent particles emit bright and distinct colors when illuminated by the light of shorter wavelengths than the emission wavelength. This improves their contrast and visibility relative to background materials. These internally dyed polymer particles utilize the exclusive Firefli™ process to incorporate the dye throughout the polymer matrix to produce bright fluorescent colors, minimize photo bleaching and prevent dye leaching into aqueous media.
  • Made of polystyrene (PS)
  • Density of 1.05 g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25°C).
  • Packaged as 1% solids
  • Can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer or fluorescence activated cell sorter
  • Can also be detected using mineral light or black light (UV)
Note:
Spectral information is approximate and for reference only. The spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment.The exact excitation and emission maxima may vary depending on the size and composition of the particles.
Recommended for:
  • Filter testing
  • Flow tracing
  • Biological research
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 1 % fast material
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning.
Innehåll Färgade polystyrenmikrosfärer i vatten
Färg Blått
Material Polystyren
Produkttyp Fluorescerande partikel
Typ av färg Firefli Fluorescent Blue (365,388,412/ 445,445,473)
Inkluderar Bipacksedel
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 90 ml
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Enhetlighet <3%
Diameter (metrisk) medelvärde 0.8 μm
Diameter (metrisk) Nominell 0.8 μm
Diameter (metrisk) 0,80μ m