Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Färgade gröna vattenhaltiga fluorescerande partiklar
Produktkod. 11818403 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,03μ m
0,04μ m
0,05μ m
0,08μ m
0,09μ m
0,10μ m
0,14 μm
0,20μ m
0,25μ m
0,30μ m
0,40μ m
0,50μ m
0,60μ m
0,70μ m
0,83 μm
0,90μ m
1.0μ m
2.0μ m
2.2μ m
3.0μ m
5.0μ m
10,0μ m
Kvantitet:
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
15ml
60ml
90ml
Produktkod. 11818403
Brand: Thermo Scientific™ G140B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med gröna vattenhaltiga fluorescerande partiklar.
Förbättra känsligheten och detekterbarheten för analysmetoder med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Gröna vattenhaltiga fluorescerande partiklar, mikrosfärsuspensioner som är invändigt färgade och har ljusa färger med hög kontrast.
Fluoro-Max fluorescent particles emit bright and distinct colors when illuminated by the light of shorter wavelengths than the emission wavelength, improving their contrast and visibility relative to background materials.These internally dyed polymer particles utilize the exclusive Firefli™ process to incorporate the dye throughout the polymer matrix to produce bright fluorescent colors, minimize photo bleaching and prevent dye leaching into aqueous media.
Features:
  • Made of polystyrene (PS), which has a density of 1.05g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25°C)
  • Aqueous suspensions are packaged as 1% solids
  • Can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer or fluorescence activated cell sorter
  • Can also be detected using mineral light or black light (UV)
Note:
Spectral information is approximate and for reference only. Spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment.The exact excitation and emission maxima may vary depending on the size and composition of the particles.
Recommended for:
  • Filter testing
  • Flow tracing
  • Biological research
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Trace amounts of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
Koncentration 1% solids
Innehåll och lagring Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. Product comes with stir bar for continual mixing duriong sampling.
Innehåll Dyed polystyrene microspheres in water
Färg Green
Material Polystyrene
Produkttyp Fluorescent Particle
Typ av färg Firefli™ Fluorescent Green (468/508nm)
Inkluderar Package Insert Sheet
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 90 ml
Brytningsindex 1.59 at 589nm (25°C)
Stabilitet Product stable for a minimum of 24 months
Enhetlighet <10%
Diameter (metrisk) medelvärde 0.14 μm
Diameter (metrisk) Nominell 0.14 μm
Diameter (metrisk) 0,14 μm