Läs mer
Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ Fluorescerande karboxylat-modifierade partiklar
Produktkod. 11598453 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) medelvärde:
0,1μ m
0,1, 0,2, 0,3μ m
0,2μ m
0,3μ m
Kvantitet:
1 ml
5 ml
3 x 1 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
1ml
5ml
Paket med 3
Varje
Produktkod. 11598453
Brand: Thermo Scientific™ S9347
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lägre detektionsgränser för fluorescerande analyser genom att begränsa bakgrundsinterferens från relativt kortlivad matrisfluorescens.
Lägre detektionsgränser för fluorescerande analyser genom att begränsa bakgrundsinterferens från relativt kortlivad matrisfluorescens med Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescerande karboxylat-modifierade partiklar. Tillverkad genom färgning Thermo Scientific™ OptiLink™ karboxylatmodifierade partiklar med europiumkelat har partiklar designats speciellt för membran- eller automatiserade fluorometriska applikationer. Med ett extremt brett Stokes-skifte, Fluoro-Max europiumkelatpartiklar hjälper till att förhindra ospecifik fluorescensinterferens.
Fluoro-Max Fluorescerande partiklar är gjorda av karboxylatmodifierade polystyrenpartiklar som innehåller inkapslat europiumkelatfärgämne. De finns i standarddiametrar på 0,1, 0,2 eller 0,3 μm. När dessa partiklar exciterar vid 333nm och emitterar vid 613nm, gör de det med en mycket lång livslängd på cirka 0,5 millisekunder. I själva verket är detta ungefär 10 000 till 100 000 gånger livslängden för de flesta fluoroforer. Den förlängda livslängden för europiumkelatpartiklar gör att de kan användas i ett brett spektrum av tidsupplösta fluorescensapplikationer. Dessutom kan man räkna med att de sänker detektionsgränserna för fluorescerande analyser flera gånger eftersom de eliminerar bakgrundsinterferens från relativt kortlivad matrisfluorescens.
  • Invändigt färgad för att säkerställa maximal färgglans och färgmättnad, vilket resulterar i större känslighet och förbättrad läsbarhet av analysen. Eliminerar problem i samband med enzymbaserade analyser
  • Inkapslat färgämne förhindrar läckage i vattenhaltiga medier och ger optimal ytimmunoreaktivitet
  • Färgningsprocessen orsakar liten eller ingen hämning av adsorption eller kovalent koppling av immunglobulin G, vilket resulterar i överlägsen bindning av protein till partiklarna
  • Lämplig för en mängd olika applikationer såsom klinisk diagnostik, immuno/histologiska studier och forskning
Rekommenderas för:
Klinisk diagnostik, molekylärbiologi och lateralt flöde, turbidimetriska och objektglasaggulationsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats 0,05 % natriumazid
Bindande egendom Karboxylatmodifierad
Koncentration 1 % fast material
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8°C) produkten när den inte används men frys inte. Leverans vid omgivningstemperatur. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Fluorescerande rödfärgade polystyrenmikrosfärer i vatten
Färg Vitt
Material Polystyren eller polystyren med Coploymer-ympad yta
Produkttyp Fluorescerande karboxylat-modifierad partikel
Typ av färg Europium chelat
Inkluderar Bipacksedel som innehåller analyscertifikat
Parkeringsplats 20 A²/grupp
Partikeldensitet 1.06g/cm³
Kvantitet 3 x 1 ml
Stabilitet Produkten är stabil i minst 36 månader
Ytmodifiering Karboxylat-modifierad
Enhetlighet <5% CV
Diameter (metrisk) medelvärde 0,1, 0,2, 0,3μ m
Diameter (metrisk) Nominell 0,1, 0,2, 0,3μ m
Diameter (metrisk) 0,1, 0,2, 0,3μ m