Läs mer
Invitrogen™ FluoSpheres™ Polystyrenmikrosfärer, 1,0μ m, röd fluorescerande (580/605), för spårämnesstudier
Beskrivning
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. Vår Molecular Probes™ FluoSpheres™ pärlor är tillverkade av högkvalitativ, ultraren polystyren och är laddade med en mängd av våra egna färgämnen för att skapa intensivt fluorescerande pärlor som vanligtvis visar lite eller ingen fotoblekning, även när de exciteras med den intensiva belysning som krävs för fluorescensmikroskopi.
För att spåra partiklar och celler, spåra vätskedynamik, urskilja storleksberoendet av upptag eller transport in vivo , etc., erbjuder vi mer koncentrerad, 0,04μ m diameter FluoSpheres™ mikrosfärpreparat (5 % fasta ämnen) som saknar natriumazidkonserveringsmedel som finns i majoriteten av våra FluoSpheres™ produkter. 0,04 μm partiklarna är tillräckligt små för att mikroinjiceras eller tas upp av fagocytos.
Vi erbjuder även 1.0μ m FluoSpheres™ mikrosfärpreparat som innehåller mycket högre färgämneshalt än våra andra FluoSpheres™ produkter. Detta gör att starkare signaler kan genereras med färre mikrosfärer per spårningsexperiment.
I många biologiska system, den koncentrerade fluorescensen och sfäriska formen av FluoSpheres™ pärlor tillåter dem att detekteras mot en relativt hög men diffus bakgrundsfluorescens. Vanligtvis för dessa typer av studier extraheras först mikrosfärerna och de fluorescerande färgämnena de innehåller från vävnadsprovet och sedan kvantifieras fluorescensen på en spektrofluorometer eller fluorescensmikroplattläsare. Användningen av fluorescerande mikrosfärer eliminerar strålningsriskerna och bortskaffande hindren förknippade med radiomärkta mikrosfärer.
FluoSpheres™ Mikrosfärspecifikationer:
• Etikett (Ex/Em): Röd fluorescerande (580/605)
• Nominell pärldiameter: 1.0μ m
• Kopplingsyta: Karboxylat
• Fasta ämnen: 2 %
Karakteristika för karboxylatkopplingsytan Karboxylatmodifierad
FluoSpheres™ pärlor har en hög densitet av hängande karboxylsyror på sin yta, vilket gör dem lämpliga för kovalent koppling av proteiner och andra amininnehållande biomolekyler med användning av vattenlösliga karbodiimidreagenser såsom EDAC.
Val för FluoSpheres™ Fluorescerande mikrosfärer
Utöver mikrosfärer för spårning, undersök vårt kompletta utbud av fluorescerande mikrosfärer. Bland dessa produkter ’hittar du pärlor med dessa varianter:
• Tio fluorescerande färger
• Tio nominella pärldiametrar: 0,02μ m, 0,04μ m, 0,1μ m, 0,2μ m, 0,5μ m, 1,0μ m, 2,0μ m, 4,0μ m, 10,0μ m och 15,0μ m
• Fyra ytmodifieringar för proteinkoppling: karboxylat, sulfat, aldehydsulfat, amin
• Mikrosfärer som dessutom är förkopplade med streptavidin, NeutrAvidin , biotin, europium och
platina val för ofärgade mikrosfärer
Vi erbjuder också hundratals val för UltraClean™ ytaktiva mikrosfärer för forskning och kommersiella tillämpningar.
Vi ’kommer att göra en skräddarsydd mikrosfärprodukt åt dig.
Vi förbereder skräddarsydda beställningar på begäran. Till exempel, FluoSpheres™ pärlor kan förberedas med intensiteter som är lägre än i vårt vanliga urval, en önskvärd egenskap i vissa flerfärgsapplikationer. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 x 10 10 pärlor/ml |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Färg | Rött |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Mikrosfär |
| Produktlinje | FLUOSPHERES |
| Kvantitet | 5 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Ytmodifiering | Annan ändring eller etikett |
| Diameter (metrisk) | 1μ m |