Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Flurbiprofen, 98 %
Produktkod. p-7077499 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15216058
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 454660010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Flurbiprofen, CAS # 5104-49-4, är en monokarboxylsyrabaserad icke-steroid antiinflammatorisk (NSAID).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Flurbiprofen är sammansatt av en 2-fluoro-[1,1'-bifenyl-4-yl]-del bunden till propionsyra
•Flurbiprofen verkar genom att hämma prostaglandin-endoperoxidsyntas och minska produktionen av prostaglandiner och pyrogener
Användningsområden
•Flurbiprofen är användbart för att studera vägar associerade med prostaglandinproduktion
•Den är lämplig för laboratorieforskning om smärta, inflammation, ögontryck och postoperativ återhämtning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5104-49-4
Molekylformel C15H13FO2
Molekylvikt (g/mol) 244.27
MDL-nummer MFCD00079303
InChI-nyckel SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
IUPAC-namn 2-(3-fluor-4-fenylfenyl)propansyra
LEDER CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Flurbiprofen
Smältpunkt 110.0°C to 114.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,4229
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, readily soluble in most polar solvents
Formel vikt 244.27
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flurbiprofen
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.