Läs mer
Tocris Bioscience™ Fluvoxamine maleate
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant. Binds to the human 5-HT transporter with a Ki of 1.6 nmol/l.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvoxamine maleate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 434.41 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.41 |