Läs mer
Tocris Bioscience™ Fluvoxamine maleate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18073892
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18073892
Brand: Tocris Bioscience™ 1033/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5-HT reuptake inhibitor
Selective serotonin reuptake inhibitor; antidepressant. Binds to the human 5-HT transporter with a Ki of 1.6 nmol/l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61718-82-9
Molekylformel C19H25F3N2O6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluvoxamine maleate
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 434.41
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 434.41