Läs mer
Foamtec Stainless Steel Corrosion Remediation Kits
Beskrivning
Kits include polishing and cleaning products along with instructional videos and documentation that result in mirror smooth 304 and 316 SS surfaces that resist subsequent corrosion.
Kit Contents
19-304-555: Stainless Steel Corrosion Remediation Starter Kit for Large Surfaces
2 Handles, 10 Diamond ScrubDISKS (5 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubDISK, 1PilloWIPE, 4 Diamond ScrubPADS (4 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubPAD, ScrubWRIGHT Pen with 2 Belts, 25 MiraWIPE Wipers, 2 UltraSOLV Sponge, and Flash Drive with instructional Videos
19-304-556: Stainless Steel Corrosion Remediation Starter Kit
1 PilloWIPE, 4 Diamond ScrubPADS (4 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubPAD, ScrubWRIGHT Pen with 2 Belts, 10 MiraWIPE Wipers, 1 UltraSOLV Sponge, and Flash Drive with instructional Videos
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Startpaket för små ytor |
| För användning med (applikation) | Cleaning corrosion on stainless steel surfaces |
| För användning med (utrustning) | Sahara Corrosion Cleaning System |
| Inkluderar | 280 Diamond grit ScrubPAD, 360 Diamond grit ScrubPAD, 1350 Diamond grit ScrubPAD, 1500 Silicon Carbide grit ScrubPAD, 2000 Diamond grit ScrubPAD, 280 Diamond grit ScrubDISK™, 360 Diamond grit ScrubDISK™, FTP |
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.