Läs mer
Gilac™ Vikbar staplingslåda
Kapacitet (metrisk):
36 l
47 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 190 mm
600 x 400 x 235 mm
Beskrivning
- Fällbar låda för optimerad förvaring.
- Slät botten och väggar för optimal produktfräschhet.
- Särskilt lämplig för frukt och grönsaker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 12,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 47 l |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Spjällåda |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 235 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Visa mer |