Läs mer
Memmert™ Varmluftssterilisator med tvångscirkulation med TwinDISPLAY
Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
449 l
749 l
Höjd (metrisk) Exteriör:
704 mm
784 mm
1247 mm
1726 mm
Djup (metriskt) Utanför:
434 mm
514 mm
784 mm
Djup (metrisk) kammare:
250 mm
330 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 2 Pt100-givare Klass A i 4-trådskrets, övervakar ömsesidigt och tar över prestandan vid samma temperaturvärde
- TwinDISPLAY: Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med 2 högupplösta TFT-färgskärmar
- Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
- Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
- Processtiden startar inte förrän den inställda temperaturen har uppnåtts
- Tre fritt valbara temperaturvärden
- Justera efter temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
- Forcerad luftcirkulation av ganska luftturbin, justerbar i 10 % steg för varje segment individuellt
- Ventilationsanslutning med spärrklaff
- AtmoCONTROL programvara på en USB sticka för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB hamn
- Visuella och akustiska larm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Djup (metriskt) Utanför | 514 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 53 l |
| Djup (metrisk) kammare | 330 mm |
| För användning med (applikation) | Används för sterilisering av medicinska material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrogenisering |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 784 mm |
| Modell | SF55PLUS |
| Temperatur (metrisk) | 10 °C till 250 °C |
| Visa | TwinDISPLAY |
| Vikt (metrisk) | 57 kg |
| Visa mer |