Läs mer
Nabertherm™ Forcerad konvektionskammarugn NA 15/65
Handla allt Nabertherm Produkter
Controllertyp:
B510
C550
Beskrivning
- Maximal temperatur: 650 °C
- Luftbafflar av rostfritt stål i ugnen för optimal luftcirkulation
- Svängdörr gångjärn på höger sida
- Basstomme ingår i leveransen, NA 15/65 utformad som bordsmodell
- Horisontell luftcirkulation
- Temperaturjämnhet upp till +/- 4 °C enligt DIN 17052-1 (modell NA 15/65 upp till +/- 5 °C)
- Optimal luftfördelning möjliggörs av höga flödeshastigheter
- Ett ramark och skenor för två extra brickor ingår i leveransen (NA 15/65 utan ramplåt)
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 17052-1 |
| Controllertyp | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Typ | Kammarugn |
| Temperaturenhetlighet | ±4 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 340 x 295 x 170 mm |
| Längd (metrisk) | 340 mm |
| Bredd (metrisk) | 295 mm |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Vikt (metrisk) | 60 kg |