Läs mer
Buerkle™ Tång, rostfritt stål, skarp, böjd form
Produktkod. 16399551 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16399551
Brand: Buerkle™ 53860104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pincett, rostfritt stål, skarp, böjd form med vinklad form möjliggör noggrant arbete i laboratoriet. Den vinklade laboratoriepincetten är lämplig för användning inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedel& dryck.
  • Rostfritt stål (1.4301)
  • De spetsiga, räfflade ändarna kan användas för att arbeta pålitligt med känsliga material, vävnader eller prover
  • Rafflar på handtaget säkerställer ett halkfritt grepp av den rostfria pincetten
  • Lämplig för användning inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedel& dryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Skarp
Antal per förpackning 1
Längd (engelska) 6.30 tum.
Material Rostfritt stål (1.4301)
Längd (metrisk) 160 mm
Produkttyp Tång
För användning med (applikation) Mat
Typ Tång
Stil Standard