Läs mer
Formell buffrad saltlösning, Reagecon
Produktkod. p-7159726 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 l
5 l
Förpackning:
HDPE Jerrycan
HDPE-flaska GL45
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
Produktkod. 11503202
Brand: Reagecon FBS1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fixativ blandning av formaldehyd i isoton saltlösning för rutinhistopatologi.
  • Fixativ för histopatologi.
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Förpackning HDPE-flaska GL45
Kvantitet 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FORMAL BUFFERED SALINE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Formaldehyde, Sodiumdihydrogenphosphate