Läs mer
Epredia™ Formal-Fixx™
Produktkod. p-4532383 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
3,8 L koncentrat (19 L totalt)
Produkttyp:
Fixativ
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Produktkod. 10415625
Brand: Epredia™ 6764255
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skaffa fantastiska resultat med Epredia™ Formal-Fixx™ , vilket är utmärkt för immunkemi.
  • Förstärker H &Es och speciella fläckar
  • Minimerar behovet av enzymsmältning
  • Minskar proteintvärbindning
  • Producerar väldefinierade kärntekniska detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Fixativ
Kvantitet 3,8 L koncentrat (19 L totalt)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: formaldehyde, zinc sulphate, methyl alcohol