Läs mer
Formaldehyd (37 % av vikt/molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. p-25927
Kvantitet:
25 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
25ml
500ml
Produktkod. 10459113
Brand: Fisher BioReagents BP53125
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Formaldehyd av molekylärbiologi-grad används för att denaturera RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-00-0, 67-56-1, 7732-18-5
Molekylformel CH2O
Molekylvikt (g/mol) 30.03
MDL-nummer MFCD00003274
InChI-nyckel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-namn formaldehyd
LEDER C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldehyde
Namnnotering 37% by Weight
Smältpunkt −15°C
Färg Färglös
Densitet 1.083g/cm┬│
pH 3 to 4.2
Kokpunkt 97°C
Tändningsrester 0.005% max.
Analysprocentintervall 36.5 to 38.0 %
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HCHO
Kvantitet 25 mL
Merck Index 15, 4263
Formel vikt 30.02
Ångtryck 2mbar at 20┬░C
Procent renhet 36.5 to 38.0%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formaldehyde, solution 37%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Formaldehyde, Methylalcohol