Läs mer
Formaldoxime trimer hydrochloride, 95%
Produktkod. 11428910
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
Produktkod. 11428910
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25063.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6286-29-9 | C3H10ClN3O3 | 171.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6286-29-9
Molekylformel C3H10ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00012778
InChI-nyckel VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym formaldoxime trimer hydrochloride, sym-triazinetriol hydrochloride, triformoxime hydrochloride, 1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride, 1,3,5-triazaperhydroine-1,3,5-triol, chloride, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-trihydroxy-, hydrochloride
PubChem CID 15919123
IUPAC-namn 1,3,5-trihydroxi-1,3,5-triazinan;hydroklorid
LEDER Cl.ON1CN(O)CN(O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formaldoxime trimer hydrochloride
Smältpunkt ∼128°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3690722
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 171.57
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.