Läs mer
Myrsyra-d2, för NMR, +99 % atom D, 95 % lösning i D2O, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-136868 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10742194
Brand: Thermo Scientific Acros 233400010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 920-42-3 | CH2O2 | 48.037 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 920-42-3
Molekylformel CH2O2
Molekylvikt (g/mol) 48.037
MDL-nummer MFCD00037363
InChI-nyckel BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Synonym formic acid-d2, 2h formic 2 acid, dcood, 2h2 formic acid, formic-d acid-d 6ci,7ci,8ci,9ci, formic-d acid-d, 95 wt% in deuterium oxide, formic acid-d2, 95 wt. % in d2o, 98 atom % d
PubChem CID 123092
IUPAC-namn deuterio deuterioformate
LEDER C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Formic acid-d2
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99+ atom % D (95% in D2O)
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Deuterium (D) 99.0% min.
Flampunkt 50°C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Smältpunkt 5.9°C
Kokpunkt 101.0°C
Linjär formel DCOOD
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vikt 48.04
Procent renhet ≥94.0%
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Formic acid-d2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.