Läs mer
Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Produktkod. 30280969 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Produktkod. 30280969
Brand: Thermo Scientific T001170002
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Objektets namn Formic Acid
Form Liquid
Reagenstyp Ion Pairing Reagent
Kvantitet 2 mL
Formulering 99% Formic Acid
För användning med LC/MS