Läs mer
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIFIX™ Safety S Dispenser
Volym (metrisk):
20 till 100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För dispensering av starka rykande syror och mycket nötande vätskor
- Ingen metallfjäder
- Ingen kontaminering av doseringsvätskan
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.6% |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 8655-5 |
| Beskrivning | OPTIFIX SAFETY S Dispenser |
| Material | PTFE |
| Volym (metrisk) | 20 till 100 ml |
| Inkluderar | 2 PTFE-adaptrar GL 40 och GL 45 |
| Ökar | 2 mL |
| Modell | OPTIFIX SAFETY S Dispenser |
| Visa mer |