Läs mer
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- och metallspruta med Luer-Lock-spets
Produktkod. 10259861
Volym (metrisk):
20 mL
30 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10259861
Brand: Poulten & Graf GmbH 7 24044
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- och metallspruta med Luer-Lock-spets används för att mäta och dispensera vätskor.
  • Med Luer-lock spets
  • Med stålkolv
  • Utbytbar
  • Endast för tekniskt bruk
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Neutralt glas, Neutralt glas (fat), Nickelpläterad mässing (spets), Stål (kolv)
Färg Klart
Beskrivning Glas- och metallspruta med Luer-Lock-spets
Latexfri Ja
Produkttyp Spruta av glas och metall
Disponibel Återanvändbar
Examen Bärnsten
Modell Spruta av glas och metall
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 30 mL
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja