Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensers
Produktkod. 10340261
Volym (metrisk):
10 till 50 ml
2 till 10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10340261
Brand: Poulten Graf™ 101 07048
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För dispensering av alla kemikalier - inklusive lösningsmedel - som inte angriper polypropen och inte kristalliserar. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensers kommer med en glaskolv.
  • Synlig dispenseringsprocedur
  • Enkelt att använda volyminställningssystem
  • Ventilblock av polypropen med FIX-adapter
Specifikationer
Noggrannhet 0.60%
Produkttyp Analog flaskdispenser
Färg Naturlig
Kanaler 1
Material PTFE, Polypropen
Volym (metrisk) 10 till 50 ml
Ökar 1 mL