Läs mer
Gibco™ FreeStyle™ F17 Uttrycksmedium
Produktkod. 12634265
Kvantitet:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
20 L
6000ml
Produktkod. 12634265
Brand: Gibco™ A1383504
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett kemiskt definierat, proteinfritt medium fritt från animaliskt ursprung, speciellt utvecklat för att stödja tillväxt och transfektion av 293-F- och CHO-celler i suspension utan anpassning.
FreeStyle™ F17 Expression Medium är ett kemiskt –definierat, proteinfritt medium, fritt från animaliskt ursprung, speciellt utvecklat för att stödja tillväxt och transfektion av 293-F-celler i suspension utan anpassning. Detta är ett multiplattformsmedium som är kompatibelt med en rad transienta expressionssystem. Tillsats av 4–8 mM L-glutamin eller GlutaMAX™-tillägg krävs före användning. Gibco™ FreeStyle™ F17 Expression Mediums funktioner:
  • Liten eller ingen anpassning krävs
  • Förmåga att stödja suspensionstillväxt och transfektion av 293-F- och CHO-celler
  • Fri från –animaliskt ursprung, proteinfri och kemiskt definierad formulering
  • Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer
Liten eller ingen anpassning krävs
Gibco™ 293-F, 293-H, FreeStyle™ 293-F- och CHO-S-celler i suspension kan odlas direkt i Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium utan anpassning. Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier kan subodlas direkt i Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium, vanligtvis utan ytterligare anpassning. Celler kräver vanligtvis anpassning från seruminnehållande formuleringar.
Med förmåga att stödja suspensionstillväxt och transfektion av 293-F- och CHO-celler ger
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium lika eller bättre prestanda jämfört med Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium och Gibco™ FreeStyle™ CHO Medium. Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium stöder 293-F-celler med en toppdensitet på 6–7 x 106 livskraftiga celler per ml och stöder CHO-S-celler vid en toppdensitet av 8–9 x 106 livskraftiga celler per ml. Celler odlade i Gibco™ FreeStyle™ F17 kan transfekteras med en mängd olika transfektionsreagens, inklusive lipidbaserade transfektionsreagens, såsom 293fectin™ och Freestyle™ MAX Reagent. Proteinuttryck överstiger vanligtvis 75–150μg/ml IgG i 293-F-celler.
Proteinfri och –kemiskt definierad formulering, fri från animaliskt ursprung
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium är fritt från –animaliskt ursprung, proteinfritt och kemiskt definierat, vilket möjliggör en enklare rening av ditt valda protein. Gibco™ kemiskt definierade medier innehåller inga proteiner, hydrolysat eller komponenter med okänd sammansättning.
Skalbarhet i spinnerflaskor och bioreaktorer Proteinproduktion
med Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kan skalas upp i spinnerflaskor eller bioreaktorer. Lämplig spinner- eller impellerhastighet och sådensitet bör optimeras för varje system. Beroende på impellerdesign och -hastighet kan det bli nödvändigt att komplettera Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium med ytterligare Pluronic™ F-68 för att undvika skjuvspänning i odlingen.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium tillverkas på vid cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HEK293
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Uttrycksmedium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin
För användning med (applikation) Proteinuttryck, viral vektorproduktion
Produktlinje Freestyle
Kvantitet 20 L
Frakt skick Rumstemperatur
Endotoxinnivå < 1 EU/ml
Formatera Universalväska/-väskor
Renhet eller kvalitetsklass Kvalificerad för vidare tillverkning
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Kultur Miljö CO2
Typ av kultur Suspensionscellodling
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Tetraethylammonium bromide
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tetraethylammonium bromide
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administrering till människor eller djur.