Läs mer
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyesteretiketter
Produktkod. 15159452
Storlek (metrisk):
12,7 mm dia.
48,3 B x 25,4 mm H
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15159452
Brand: Brady™ 142894
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i laboratorieidentifieringstillämpningar såsom injektionsflaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Polyester
  • Appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
  • Ger utmärkt motståndskraft mot trycksmuts, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid låga temperaturer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2002/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2011/65/EU
Beskrivning FreezerBondz Etiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Märka
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) För laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP ™33
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
Antal per förpackning 1500/Pk.
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rectangle
Storlek (metrisk) 48,3 B x 25,4 mm H
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -320°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0.0026 in.
Tjocklek (metrisk) 0.013 mm
Mått (LxB) 25.40 x 48.26 mm
Längd (engelska) 1 in.
Bredd (engelska) 1.9 in.
Bredd (metrisk) 48.26 mm
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer B33-156-490